Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Décane substance de référence pour la chromatographie en phase gazeuse, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ100

1.09603.0005
1.09603.0005EA 270 EUR InStock
1.09603.0005
n-Décane substance de référence pour la chromatographie en phase gazeuse, Supelco®
n-Décane


Formule: H₃C(CH₂)₈CH₃
Point d'ébullition: 174.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 0.73 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008954
Numéro CAS: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
ONU: 2247
ADR: 3,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e4dead3a7841a2258e8a5b99b880895cd06aa1&vid=209e0ebbe6a38426575fcf5608cf6f2b586e6d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.00005 g/l (25 °C)
Melting Point -30 °C
Molar Mass 142.28 g/mol
Boiling Point 174 °C
Vapor Pressure 1 hPa (16 °C)
Flash Point 51 °C
Explosion Limit 0.7 - 5.4 %(V)
Density 0.73 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 208 °C
Saturation concentration 11 g/m3 (20 °C) Air
Viscosity kinematic  - 7 mm2/s (40 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité