Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Heptadécane substance de référence pour la chromatographie en phase gazeuse, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ100

1.09604.0005
1.09604.0005EA 259 EUR InStock
1.09604.0005
n-Heptadécane substance de référence pour la chromatographie en phase gazeuse, Supelco®
n-Heptadécane


Formule: H₃C(CH₂)₁₅CH₃
Point d'ébullition: 302.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 21.2 °C
Densité: 0.7783 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009002
Numéro CAS: 629-78-7
EINECS: 211-108-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 22 °C
Molar Mass 240.47 g/mol
Boiling Point 302 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 148 °C
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
Viscosity kinematic  - 7 mm2/s (40 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité