Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Tridécane substance de référence pour la chromatographie en phase gazeuse, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ100

1.09609.0005
1.09609.0005EA 270 EUR InStock
1.09609.0005
n-Tridécane substance de référence pour la chromatographie en phase gazeuse, Supelco®
n-Tridécane


Formule: H₃C(CH₂)₁₁CH₃
Point d'ébullition: 235.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –5.5 °C
Densité: 0.7564 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008979
Numéro CAS: 629-50-5
EINECS: 211-093-4
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (25 °C) practically insoluble
Melting Point -5 °C
Molar Mass 184.36 g/mol
Boiling Point 235 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.5 hPa (20 °C)
Flash Point 79 °C
Explosion Limit 0.6 - 6.5 %(V)
Density 0.757 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 204 °C
Viscosity kinematic 4.28 mm2/s (20 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité