Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethylbenzène substance de référence pour la chromatographie en phase gazeuse, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Phenylethane

M-Clarity™ quality level = MQ100

1.09635.0005
1.09635.0005EA 269 EUR InStock
1.09635.0005
Ethylbenzène substance de référence pour la chromatographie en phase gazeuse, Supelco®
Ethylbenzène


Formule: C₈H₁₀
MW: 106,17 g/mol
Point d'ébullition: 136.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 15 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011647
Numéro CAS: 100-41-4
EINECS: 202-849-4
ONU: 1175
ADR: 3,
Merck Index: 13,03801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c67d12bb66494ff09657a029fa1e68b09af34358&vid=3e5678dd6a0342c5ec35b93e48587e8125977cf7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.2 g/l (20 °C)
Melting Point -95 °C
Molar Mass 106.16 g/mol
Boiling Point 136 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 9.5 hPa (20 °C)
Flash Point 15 °C
Explosion Limit 1.0 - 7.8 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C
Saturation concentration 40 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité