Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(-)-Éthyle lactate, EMPLURA®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ200

1.09639.2500
1.09639.2500EA 152 EUR InStock
1.09639.2500
(S)-(-)-Éthyle lactate, EMPLURA®
(S)-(-)-Éthyle lactate
Ethyl lactate is a safer and more sustainable alternative to ethyl acetate and acetone. It is an ester of natural L-lactic acid, which is produced by fermentation of sugar.

  • Increased user safety due to less toxicity (non-carcinogenic)
  • No waste due to 100% biodegradability
  • Non-corrosive in contact with metals


Formule: C₅H₁₀O₃
Point de fusion: –25 °C
Point d'éclair: 53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004518
Numéro CAS: 687-47-8
EINECS: 211-694-1
ONU: 1192
ADR: 3,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (20/4) 1.032 - 1.034
Refreactive index (n25/d) 1.410 - 1.420
Water (KF) ≤ 0.20 %
Identity (IR) passes test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité