2',7'-Dichlorofluorescéine, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.09676.0005
1.09676.0005EA 310 EUR InStock
1.09676.0005
2',7'-Dichlorofluorescéine, Supelco®
2',7'-Dichlorofluorescein
Formule: C₂₀H₁₀Cl₂O₅
Numéro MDL: MFCD00005047
Numéro CAS: 76-54-0
EINECS: 200-968-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 401.2 g/mol
Bulk Density 390 kg/m3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité