1-(Triméthylsilyl)imidazole pour la chromatographie en phase gazeuse, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09771.0005
1.09771.0005EA 251 EUR InStock
1.09771.0005
1-(Triméthylsilyl)imidazole pour la chromatographie en phase gazeuse, Supelco®
1-(Triméthylsilyl)imidazole
Formule: C₆H₁₂N₂Si
Point d'ébullition: 209 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –42 °C
Densité: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 61 °C
Numéro MDL: MFCD00005280
Numéro CAS: 18156-74-6
EINECS: 242-040-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) Risk of violent reaction.
Melting Point -42 °C
Molar Mass 140.25 g/mol
Boiling Point 212 °C (decomposition)
Flash Point 61 °C DIN 51755 Part 1
Density 0.95 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 540 °C DIN 51794
Viscosity kinematic 2.5 mm2/s (25 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité