o-Xylène substance de référence pour la chromatographie en phase gazeuse, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09798.0005
1.09798.0005EA 270 EUR InStock
1.09798.0005
o-Xylène substance de référence pour la chromatographie en phase gazeuse, Supelco®
o-Xylène
Formule: C₈H₁₀
Point d'ébullition: 144 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –25 °C
Densité: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 30 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008519
Numéro CAS: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
ONU: 1307
ADR: 3,
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd6c62d1c62b6e7f71df7e157aae77162b3bcf1&vid=3ec8c09bb94f634e9f90b6f9e8320cd626f276d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.18 g/l (20 °C)
Melting Point -25 °C
Molar Mass 106.17 g/mol
Boiling Point 144.4 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 7 hPa (20 °C)
Flash Point 30 °C
Explosion Limit 1.0 - 7.6 %(V)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 465 °C
Saturation concentration 29 g/m3 (20 °C) Air
Evaporation number 13.5
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité