di-Potassium hydrogénoorthophosphate, anhydre 98.0-100.5% (alcalimétrie, calculée sur la substance anhydre), EMPROVE® api Ph. Eur., BP, USP faible teneur en sodium, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: di-Potassium hydrogen orthophosphate, Dipotassium hydrogenphosphate, Potassium hydrogen phosphate, Dipotassium hydrogen phosphate, Dipotassium Phosphate, Dibasic Potassium Phosphate, Potassium Phosphate, Dibasic, (dipotassium hydrogen phosphate), Potassium phosphate dibasic, Dipotassium phosphate
1.09828.1000
1.09828.1000EA 326 EUR InStock
1.09828.1000
di-Potassium hydrogénoorthophosphate, anhydre 98.0-100.5% (alcalimétrie, calculée sur la substance anhydre), EMPROVE® api Ph. Eur., BP, USP faible teneur en sodium, SAFC®
di-Potassium hydrogen phosphate
Formule: K₂HPO₄
MW: 174,18 g/mol
Point de fusion: 340 °C
Densité: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011383
Numéro CAS: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (alkalimetric, calculated on dried substance) 98.0 - 100.5 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Insoluble substances ≤ 0.2 %
pH-value (5 %; water) 8.5 - 9.6
Carbonate passes test
Chloride (Cl) ≤ 0.02 %
Fluoride (F) ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0010 %
Al (Aluminium) ≤ 0.0003 %
As (Arsenic) ≤ 0.0002 %
Fe (Iron) ≤ 0.0010 %
Na (Sodium) ≤ 0.1 %
Na (sodium) passes test
Potassium dihydrogen phosphate ≤ 2.5 %
Potassium dihydrogen phosphate and tri- Potassium phosphate passes test
Residual solvents (ICH Q3C) excluded by manufacturing process
Reducing substances passes test
Loss on drying (130 °C) ≤ 1.0 %
Total aerobic microbial count ≤ 500 CFU/g
Bacterial endotoxins < 1.1
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Corresponds to Ph Eur, BP, USP
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité