Ammonium-fer (II) sulfate 0.1 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: di-Ammonium iron (II) sulphate, Ammonium ferrous sulphate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09864.0001
1.09864.0001EA 103 EUR InStock
1.09864.0001
Ammonium-fer (II) sulfate 0.1 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
Ammonium-fer (II) sulfate
Formule: H₈FeN₂O₈S₂
MW: 284,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051039
Numéro CAS: 10045-89-3
EINECS: 233-151-8
ONU: 2796
ADR: 8,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.25 g/cm3 (20 °C)
pH 0.4 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité