Gold standard solution, concentrate, 1,000 mg Au in 12.7% hydrochloric acid (de HAuCl₄) Titrisol® étalon pour SAA, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.09868.0001
1.09868.0001EA 315 EUR InStock
1.09868.0001
Gold standard solution, concentrate, 1,000 mg Au in 12.7% hydrochloric acid (de HAuCl₄) Titrisol® étalon pour SAA, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards d'or
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité