Suppléments pour milieux de culture déshydratés
Fournisseur: Merck
1.04039.0001 1.00092.0010 1.00093.0010 1.09877.0010 1.09875.0010 1.00898.0010 1.00051.0010 1.00079.0010 1.12122.0010 1.11781.0010 1.07627.0010 1.07624.0010 1.07006.0010 1.09874.0010 1.00045.0010 1.00888.0010 1.00071.0010 1.08981.0100
1.04039.0001EA 53.4 EUR InStock
1.04039.0001 1.00092.0010 1.00093.0010 1.09877.0010 1.09875.0010 1.00898.0010 1.00051.0010 1.00079.0010 1.12122.0010 1.11781.0010 1.07627.0010 1.07624.0010 1.07006.0010 1.09874.0010 1.00045.0010 1.00888.0010 1.00071.0010 1.08981.0100
Suppléments pour milieux de culture déshydratés
Milieux pour microbiologie Additifs et suppléments de microbiologie
L'isolation de microorganismes requiert souvent l'utilisation d'un milieu sélectif. Grâce aux suppléments cryodéshydratés, l'utilisateur peut effectuer une préparation optimale des milieux avec des performances optimisées.
  • Pas de libération d'aérosols jusqu'à l'ouverture, et donc inhalation minime d'agents toxiques
  • Bouchons à vis pratiques pour une ouverture aisée et sécurisée
  • Volumes standard facilitant la préparation
Limited Time Sale
Certains articles ci-dessous sont en promotion
Collapse All
Désignation Normes Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
UVM II supplément - 1 Vial 1.04039.0001
Listeria fer-ammonium (III) - supplément Fraser - 10 Vial 1.00092.0010
Listeria - supplément Fraser - 10 Vial 1.00093.0010
OGY - supplément sélectif - 10 Vial 1.09877.0010
Bacillus Cereus - supplément sélectif - 10 Vial 1.09875.0010
E E.coli/coliformes - supplément sélectif - 10 Vial 1.00898.0010
Caye - supplément en bouillon - 10 Vial 1.00051.0010
Bolton - supplément sélectif en bouillon - 10 Vial 1.00079.0010
Palcam Listeria - supplément sélectif - 10 Vial 1.12122.0010
Listeria - supplément d'enrichissement sélectif - 10 Vial 1.11781.0010
Pseudomonas CFC - supplément sélectif - 10 Vial 1.07627.0010
Pseudomonas CN - supplément sélectif - 10 Vial 1.07624.0010
Oxford Listeria - supplément sélectif - 10 Vial 1.07006.0010
MSRV - supplément sélectif - 10 Vial 1.09874.0010P
Promotion
Valable jusque au 31/05/2025
MUP - supplément sélectif - 10 Vial 1.00045.0010
Clostridium perfringens - supplément sélectif - 10 Vial 1.00888.0010
CCDA - supplément sélectif - 10 Vial 1.00071.0010
Supplément pour gélose XLT4, 100 ml - 1 1.08981.0100
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité