Titriplex® Solution B pour le dosage des alcalino-terreux dans l'eau (dureté) concentrée, Titrisol®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
1.09895.0001
1.09895.0001EA 48.8 EUR InStock
1.09895.0001
Titriplex® Solution B pour le dosage des alcalino-terreux dans l'eau (dureté) concentrée, Titrisol®, Supelco®
Titriplex® solution B
for the determination of alkaline earth in water (hardness), 1 ml = 10 mg CaO/l (≙ 1 German degrees of hardness) using 100 ml of water for 1000 ml
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité