Ammonium thiocyanate 0.1 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09900.0001
1.09900.0001EA 36.8 EUR InStock
1.09900.0001
Ammonium thiocyanate 0.1 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
Ammonium thiocyanate
Formule: NH₄SCN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011428
Numéro CAS: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 (H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité