Bromure-bromate en solution pour 1000 ml, c(Br2) = 0,05 mol/l (0,1 N) Titrisol® concentré pour une dilution à 1 L c(Br2) = 0,05 mol/l (0,1 N), Titrisol® solution volumétrique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09905.0001
1.09905.0001EA 48.8 EUR InStock
1.09905.0001
Bromure-bromate en solution pour 1000 ml, c(Br2) = 0,05 mol/l (0,1 N) Titrisol® concentré pour une dilution à 1 L c(Br2) = 0,05 mol/l (0,1 N), Titrisol® solution volumétrique, Supelco®
Bromate-Bromide
Bromide bromate solution for 1000 ml, c(Br2) = 0,05 mol/l (0.1 N)
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 12.8 (H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité