Sodium thiosulfate 0.01 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09909.0001
1.09909.0001EA 27.2 EUR InStock
1.09909.0001
Sodium thiosulfate 0.01 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
Sodium thiosulfate
Formule: Na₂S₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 10 (H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité