Iode 0.05 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.09910.0001
1.09910.0001EA 41.38 EUR InStock
1.09910.0001
Iode 0.05 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
Iode
Formule: I₂
MW: 253.81 g/mol
Point d'ébullition: 184.3
Point de fusion: 114
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
Merck Index: 13,05036
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.38 g/cm3 (20 °C)
pH 6.7 (H2O, 20 °C)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité