Iodure-Iodate concentré pour une dilution à c(I₂) = 1/128 mol/l (1/64 N) en solution aqueuse, Titrisol® solution volumétrique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09914.0001
1.09914.0001EA 47.7 EUR InStock
1.09914.0001
Iodure-Iodate concentré pour une dilution à c(I₂) = 1/128 mol/l (1/64 N) en solution aqueuse, Titrisol® solution volumétrique, Supelco®
Iodide-Iodate
Dose for preparation of 1 litre of solution.
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité