Potassium hydroxyde 0.1 mol/l en solution aqueuse, Titrisol®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09921.0001
1.09921.0001EA 37.5 EUR InStock
1.09921.0001
Potassium hydroxyde 0.1 mol/l en solution aqueuse, Titrisol®, Supelco®
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1814
ADR: 8,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité