Molybdenum standard solution, concentrate, 1,000 Mo Mn in water 0.7% ammonium hydroxide (de (NH₄)₆Mo₇O₂₄) Titrisol® étalon pour SAA, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.09926.0001
1.09926.0001EA 52.8 EUR InStock
1.09926.0001
Molybdenum standard solution, concentrate, 1,000 Mo Mn in water 0.7% ammonium hydroxide (de (NH₄)₆Mo₇O₂₄) Titrisol® étalon pour SAA, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards de molybdénum
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité