Potassium dichromate 1/60 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09928.0001
1.09928.0001EA 33.8 EUR InStock
1.09928.0001
Potassium dichromate 1/60 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
Potassium dichromate
Formule: K₂Cr₂O₇
MW: 294,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011367
Numéro CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
ONU: 3287
ADR: 6.1,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 4.1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité