Potassium permanganate 0.002 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09930.0001 1.09930.0001_N
1.09930.0001EA 60.8 EUR InStock
1.09930.0001 MERC1.09930.0001_N
Potassium permanganate 0.002 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.002 g/cm3 (20 °C)
pH 7.3 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité