Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide oxalique concentré pour une dilution à 0.005 mol/l (0.01 N), Titrisol®, Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ100

1.09932.0001
1.09932.0001EA 35.4 EUR InStock
1.09932.0001
Acide oxalique concentré pour une dilution à 0.005 mol/l (0.01 N), Titrisol®, Supelco®
Acide oxalique


Formule: C₂H₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002573
Numéro CAS: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.002 g/cm3 (20 °C)
pH 1.5 (H2O, 20 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité