Sodium carbonate 0.05 mol/l aqueous solution_concentrated, Titrisol®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
MQ100
1.09940.0001
1.09940.0001EA 27.7 EUR InStock
1.09940.0001
Sodium carbonate 0.05 mol/l aqueous solution_concentrated, Titrisol®, Supelco®
Sodium carbonate
Formule: Na₂CO₃
MW: 105.99 g/mol
Point d'ébullition: 1600
Point de fusion: 854
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003494
Numéro CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.1 g/cm3 (20 °C)
pH 11.6 (H2O, 20 °C)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité