Sodium chlorure 0.1 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09945.0001
1.09945.0001EA 30.2 EUR InStock
1.09945.0001
Sodium chlorure 0.1 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
Sodium chlorure
Formule: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)
pH 4.8 (H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité