Silicon standard solution, concentrate, 1,000 mg Si in 14% sodium hydroxide solution (de SiCl₄) Titrisol® étalon pour SAA, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.09947.0001
1.09947.0001EA 54.1 EUR InStock
1.09947.0001
Silicon standard solution, concentrate, 1,000 mg Si in 14% sodium hydroxide solution (de SiCl₄) Titrisol® étalon pour SAA, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards de silicium
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité