Chromium standard solution, concentrate, 1,000 mg Cr in 4,2% hydrochloric acid (de CrCl₃) Titrisol® étalon pour SAA, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.09948.0001
1.09948.0001EA 51.3 EUR InStock
1.09948.0001
Chromium standard solution, concentrate, 1,000 mg Cr in 4,2% hydrochloric acid (de CrCl₃) Titrisol® étalon pour SAA, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards de chrome
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST
Collapse All
Symbole Élement Concentration Matrice Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Cr Chrome 1000 mg/L 2% HCl Ampoule Plastique 1 Ampoul 1.09948.0001
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité