Cadmium standard solution, concentrate, 1,000 mg Cd in water (de CdCl₂) Titrisol® étalon pour SAA, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.09960.0001
1.09960.0001EA 56.3 EUR InStock
1.09960.0001
Cadmium standard solution, concentrate, 1,000 mg Cd in water (de CdCl₂) Titrisol® étalon pour SAA, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards de cadmium
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité