Sodium hydroxyde 0.01 mol/l en solution aqueuse concentrée, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Caustic soda
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09961.0001
1.09961.0001EA 30.3 EUR InStock
1.09961.0001
Sodium hydroxyde 0.01 mol/l en solution aqueuse concentrée, Supelco®
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: ∼105 °C (1013 hPa)
Densité: 1.327 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité