Acide oxalique concentré pour une dilution à 0.05 mol/l (0.1 N), Titrisol®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09965.0001
1.09965.0001EA 63.2 EUR InStock
1.09965.0001
Acide oxalique concentré pour une dilution à 0.05 mol/l (0.1 N), Titrisol®, Supelco®
Acide oxalique
Formule: C₂H₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002573
Numéro CAS: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité