Barium standard solution, concentrate, 1000 mg Ba in 7% hydrochloric acid (de BaCl₂) Titrisol® étalon pour SAA, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.09968.0001
1.09968.0001EA 55.8 EUR InStock
1.09968.0001
Barium standard solution, concentrate, 1000 mg Ba in 7% hydrochloric acid (de BaCl₂) Titrisol® étalon pour SAA, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards de baryum
BaCl₂ in 7% HCl
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST
Collapse All
Symbole Élement Concentration Matrice Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Ba Baryum 1000 mg 7% HCl Ampoule Plastique 1 Ampoul 1.09968.0001
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité