Acide chlorhydrique 0.5 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.09971.0001
1.09971.0001EA 21.79 EUR InStock
1.09971.0001
Acide chlorhydrique 0.5 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.1 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité