Acide sulfurique 0.5 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09981.0001
1.09981.0001EA 30 EUR InStock
1.09981.0001
Acide sulfurique 0.5 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Boiling Point 135 °C
Density 1.29 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité