Zinc sulfate 0.1 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09991.0001
1.09991.0001EA 56.3 EUR InStock
1.09991.0001
Zinc sulfate 0.1 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
Zinc sulfate
Formule: O₄SZn
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011302
Numéro CAS: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
ONU: 3082
ADR: 9,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)
pH 2.2 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité