Titriplex® III concentrée 0.1 M, Titrisol®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09992.0001
1.09992.0001EA 36 EUR InStock
1.09992.0001
Titriplex® III concentrée 0.1 M, Titrisol®, Supelco®
EDTA sel disodique
Concentration after dilution to 1 liter: c(C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈ ∙ 2 H₂O) = 0.1 mol/l
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Densité: 1.14 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070672
Numéro CAS: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.14 g/cm3 (20 °C)
pH 7.4 - 7.6 (H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité