L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bandelettes de test du cuivre, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.10003.0001
1.10003.0001EA 55.9 EUR InStock
1.10003.0001
Bandelettes de test du cuivre, MQuant®, Supelco®
Kits de tests environnementaux
Les bandelettes réactives MQuant® (MQ) sont un mini laboratoire mobile sur une bandelette plastique de quelques millimètres carrés. En tant que méthode de contrôle, elles fournissent une présentation rapide de la situation, ce qui l'aide à savoir si une analyse plus poussée est nécessaire, avec pour conséquence un important gain de temps et de ressources analytiques. Chaque bandelette est constituée d'une feuille de polyester biodégradable et la faible teneur en réactif dans les zones de réaction assure une mise au rebut sans problème.
  • Manipulation aisée: Tremper la bandelette, patienter et comparer avec l'échelle de couleurs
  • Sans danger: Aucun réactif auxiliaire nécessaire pour la plupart des kits
  • Résultats en deux minutes pour une prise de décision rapide
  • Portables pour utilisation en laboratoire ou à l'extérieur
Collapse All
Désignation Plage de mesure Méthode chimique Type Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Cuivre 10-30-100-300 mg/l Cu 2,2'-cuproin MQ 100 Tests 1.10003.0001
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité