L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Suspension de spores, Bacillus subtilis (BGA)
Fournisseur: Merck
1.10649.0001
1.10649.0001EA 139 EUR InStock
1.10649.0001
Suspension de spores, Bacillus subtilis (BGA)
Tests microbiologiques Tests sur les antibiotiques
La suspension de spores Bacillus subtilis (BGA) est utilisée avec le test de la gélose sur milieux de culture de pH 6.0 pour la recherche d'inhibiteurs, code art. 1.10663.0500, et avec le test de la gélose de pH 8.0 pour la recherche d'inhibiteurs, code art. 1.10664.0500, pour la détection d'inhibiteurs antimicrobiens dans la viande selon des méthodes de routine. Ce test est réalisé comme un test basé sur la diffusion en gélose. Les spores de bacillus subtilis (BGA) sont utilisées comme organismes tests.
  • Les inhibiteurs inhibent la croissance des bactéries tests
  • L'inhibition de la croissance est indiquée par les zones d'inhibition
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité