Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED) pour analyses, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ100

1.10732.0100
1.10732.0100EA 40.9 EUR InStock
1.10732.0100
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED) pour analyses, Sigma-Aldrich®
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED)


Formule: C₆H₁₆N₂
Point d'ébullition: 120 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –64 °C
Densité: 0.7765 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 17 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008335
Numéro CAS: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
ONU: 2372
ADR: 3,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité