EC (Escherichia coli) Broth acc. ISO 7251, FDA‑BAM and SMWW GranuCult® plus, Millipore
Fournisseur: Merck
1.10765.0500
1.10765.0500EA 215 EUR InStock
1.10765.0500
EC (Escherichia coli) Broth acc. ISO 7251, FDA‑BAM and SMWW GranuCult® plus, Millipore
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
EC (Escherichia coli) broth
  • Granulation preserves homogeneity
  • Easy to weigh out
  • Dissolves faster than powdered media
Granulation preserves homogeneity by capturing the media’s original component distribution in each granule and preventing settling out. Dangers associated with inhalation of fine dust and toxic substances are significantly reduced with granulated media. It is easier to weigh out and dissolves faster than powdered media.
Media is granulated.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité