Titane (III) chlorure 15% dans l'acide chlorydrique 10% Reag. Ph. Eur., Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.10789.0001
1.10789.0001EA 117 EUR InStock
1.10789.0001
Titane (III) chlorure 15% dans l'acide chlorydrique 10% Reag. Ph. Eur., Sigma-Aldrich®
Titane (III) chlorure
Formule: Cl₃Ti
Numéro MDL: MFCD00011266
Numéro CAS: 7705-07-9
EINECS: 231-728-9
ONU: 1789
ADR: 8,
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité