Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Aminophénylamidine dichlorhydrate

Fournisseur: Merck

1.10951.0010
1.10951.0010EA 0 EUR InStock
1.10951.0010
4-Aminophénylamidine dichlorhydrate
4-Aminobenzamidine dihydrochloride


Formule: C₇H₁₁Cl₂N₃
Point de fusion: 290…291 °C
Numéro MDL: MFCD00013001
Numéro CAS: 2498-50-2
EINECS: 219-692-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité