Lanthane (III) oxyde ≥99.5% pour la spectroscopie d'absorption atomique pH 9.0 (50 g/l, H₂O, 20 °C) (slurry), Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.10982.0025
1.10982.0025EA 151 EUR InStock
1.10982.0025
Lanthane (III) oxyde ≥99.5% pour la spectroscopie d'absorption atomique pH 9.0 (50 g/l, H₂O, 20 °C) (slurry), Supelco®
Lanthane (III) oxyde
Formule: La₂O₃
Point d'ébullition: 4200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2315 °C
Densité: 6.51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011071
Numéro CAS: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (complexometric, on of the ignited basis substance) ≥ 99.5 %
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.002 %
Ca (Calcium) ≤ 0.005
Cu (Copper) ≤ 0.0003 %
Fe (Iron) ≤ 0.002
Li (Lithium) ≤ 0.0001 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.0003 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité