Magnesium Test Method: colorimetric with color card 100 - 200 - 300 - 500 - 1000 - 1500 mg/l Mg MQuant 1 * 50 Tests
Fournisseur: Merck
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Magnesium Test Method: colorimetric with color card 100 - 200 - 300 - 500 - 1000 - 1500 mg/l Mg MQuant 1 * 50 Tests 1.11131.0001 1 * 50 Tests
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou