L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Kits de tests colorimétriques visuels, dureté résiduelle, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.11142.0001
1.11142.0001EA 133 EUR InStock
1.11142.0001
Kits de tests colorimétriques visuels, dureté résiduelle, MQuant®, Supelco®
Kits de tests environnementaux
Méthodes titrimétriques et colorimétriques MQuant®
  • Les résultats s'obtiennent en 1 minute environ
  • Convivialité
  • Plages de mesures correspondant aux applications
  • Portable
  • Toute une gamme de recharges économiques (RP) est disponible
Information de livraison: Chaque kit de tests contient les réactifs nécessaires, les cuvettes de réaction, une échelle de couleur, ainsi qu'un mode d'emploi exhaustif.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité