Laboratoires compacts, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.11151.0001
1.11151.0001EA 660 EUR InStock
1.11151.0001
Laboratoires compacts, MQuant®, Supelco®
Kits de tests environnementaux
Merck a identifié un éventail d'applications nécessitant l'utilisation d'une combinaison particulière de tests sur site. La gamme Compact Laboratory permet de répondre à ces besoins à l'aide d'une mallette de transport en plastique solide, utilisable comme surface de travail et contenant tous les kits d'équipement et de réactifs nécessaires pour l'évaluation.
  • Compact
  • Suitable for standing and flowing water
  • Ideal for schools and Universities
  • All your requirements both kits and equipment packed in a portable case
Informations de commande: des recharges sont disponibles pour tous les paramètres
Information de livraison: fourni avec des instructions de fonctionnement étape par étape
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité