Kits de tests colorimétriques visuels, nitrate dans l'eau douce, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.11169.0001
1.11169.0001EA 76.8 EUR InStock
1.11169.0001
Kits de tests colorimétriques visuels, nitrate dans l'eau douce, MQuant®, Supelco®
Kits de tests environnementaux
Tests rapides colorimétriques visuels.
  • Les résultats s'obtiennent en 7 minutes environ
  • Convivialité
  • Plages de mesures correspondant aux applications
  • Portable
  • Toute une gamme de recharges économiques (RP) est disponible
Méthodes titrimétriques et colorimétriques MQuant®:
Cette gamme comprend les tests colorimétriques et titrimétriques pour les concentrations moyennes. Avec un large éventail de paramètres de test disponibles, ces tests rapides sont la méthode de choix pour les aquariums, la pisciculture, l'écologie aquatique, la préservation de l'environnement et l'analyse des eaux de refroidissement et de chaudière.
Information de livraison: chaque kit de test contient tous les réactifs nécessaires, cuvettes de réaction, tableau de comparaison des couleurs et instructions d'utilisation complètes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité