Sodium hydroxyde 4 mol/l (4 N) en solution aqueuse, Titripur® solution volumétrique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Caustic soda
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.11584.5000
1.11584.5000EA 93.6 EUR InStock
1.11584.5000
Sodium hydroxyde 4 mol/l (4 N) en solution aqueuse, Titripur® solution volumétrique, Supelco®
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 109 °C (1013 hPa)
Densité: ≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form liquid
Amount-of-substance concentration 3,980-4,020
Measurement uncertainty + / - 0,012
Traceability NIST SRM
The concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité