Potassium hydroxyde 0.5 mol/l (0.5 N) en solution aqueuse, Titripur® solution volumétrique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.11586.5000
1.11586.5000EA 156 EUR InStock
1.11586.5000
Potassium hydroxyde 0.5 mol/l (0.5 N) en solution aqueuse, Titripur® solution volumétrique, Supelco®
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1814
ADR: 8,
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité