Ethidium bromure 10 mg/ml en solution aqueuse pour l'électrophorèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.11608.0030
1.11608.0030EA 79.1 EUR InStock
1.11608.0030
Ethidium bromure 10 mg/ml en solution aqueuse pour l'électrophorèse, Sigma-Aldrich®
Ethidium bromure
Formule: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011724
Numéro CAS: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité