Rouge de phénol sel de sodium, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.11748.0005
1.11748.0005EA 62.2 EUR InStock
1.11748.0005
Rouge de phénol sel de sodium, Supelco®
Rouge de phénol sel de sodium
Formule: C₁₉H₁₃NaO₅S
Point de fusion: 285 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066901
Numéro CAS: 34487-61-1
EINECS: 252-057-8
Merck Index: 12,07397
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 100 g/l (20 °C)
Melting Point 285 °C
Molar Mass 376.35 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité